missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin E1 Antibody (CCNE1/4935R), DyLight 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18569362 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18569362 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18569362

Marke: Novus Biologicals NBP308810UV

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Cyclin E1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin E1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cyclin E1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CCNE1/4935R
Konjugat DyLight 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CCNEcyclin Es, cyclin E1, cyclin Et, G1/S-specific cyclin-E1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant human Cyclin E1 protein fragment (around aa 10-176) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: IDP24864)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Ovarian Carcinoma Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 898
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.