missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Cyclin E2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4750)
Beschreibung
Cyclin E2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
This gene encodes WW domain-containing binding protein 4. The WW domain represents a small and compact globular structure that interacts with proline-rich ligands. This encoded protein is a general spliceosomal protein that may play a role in cross-intron bridging of U1 and U2 snRNPs in the spliceosomal complex A.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cyclin E2 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 24GB4750 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | CCNE2 |
| Gen-Zugriffsnummer | O96020 |
| Gen-Alias | Ccne2; CYCE2; cyclin E2; G1/S-specific cyclin-E2 |
| Gensymbole | CCNE2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?