Learn More
Invitrogen™ Cyclin E2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4750)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200110747
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30276064 100 μL 100 Mikroliter
30274838 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30276064
Marke: Invitrogen™ MA557373
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Cyclin E2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
This gene encodes WW domain-containing binding protein 4. The WW domain represents a small and compact globular structure that interacts with proline-rich ligands. This encoded protein is a general spliceosomal protein that may play a role in cross-intron bridging of U1 and U2 snRNPs in the spliceosomal complex A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cyclin E2
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB4750
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen CCNE2
Gen-Zugriffsnummer O96020
Gen-Alias Ccne2; CYCE2; cyclin E2; G1/S-specific cyclin-E2
Gensymbole CCNE2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Cyclin E2 (aa 115-129).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9134
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG