Learn More
Cyclin-O Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18622756 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18622756 100 μg 100 Mikroliter
18611196 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18622756
Marke: Novus Biologicals NBP305932100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Cyclin-O Polyclonal antibody specifically detects Cyclin-O in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cyclin-O
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Zusammensetzung PBS, pH7.0
Gen-Alias CCNO cyclin O, CCNU, UDG2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Cyclin-O fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10309
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG