Learn More
Cyclo(-Gly-Phe), TRC
Artikelnummer. 30362671
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362671 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362671 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC989715250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclo(-Gly-Phe)
CAS 10125-07-2
Summenformel C11H12N2O2
Menge 250 mg
Synonym (S)-3-(Phenylmethyl)-2,5-piperazinedione, L-3-Benzyl-2,5-piperazinedione, Cyclo(glycyl-L-phenylalanyl), (S)-2-Benzylpiperazine-3,6-dione, (S)-3-Benzyl-2,5-dioxopiperazine, (S)-3-Benzylpiperazine-2,5-dione, Cyclic glycylphenylalanine, Cyclic(glycylphenylalanyl), Cyclo(Gly-L-Phe), Cyclo(L-phenylalanylglycine), Cyclo(L-phenylalanylglycyl), Cyclo-glycyl-L-phenylalanine
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N2O2/c14-10-7-12-11(15)9(13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,15)(H,13,14)/t9-/m0/s1
SMILES O=C1CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)N1
IUPAC-Name (3S)-3-Benzylpiperazin-2,5-dion
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
Formelmasse 204.0899