Learn More
Cyclobenzaprine-d3 HCl (N-methyl-d3), CDN
Artikelnummer. 30316411
Change view
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30316411 0.05 g 0.05 Gramm
30320300 0.01 g 0.01 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316411
Marke: CDN CDND60500.05G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobenzaprine-D3 HCl
CAS 1184983-42-3
Summenformel C20 2H3 H18 N . Cl H
Menge 0.05 g
Synonym Cyclobenzaprine-D3 hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(5 H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-(methyl-d3)-, hydrochloride, 3-(5 H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride, Cyclobenzaprine-D3 hydrochloride (methyl D3)
InChI-Formel InChI=1 S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14 H,7,15H2,1-2H3;1 H/i1D3;
SMILES Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C)CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-Name 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulen-11-ylidene)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 314.87
Formelmasse 314.1629 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity