Learn More
Cyclobenzaprinhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30460940
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460940 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30460940 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0062.0201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Cyclobenzaprinhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobenzaprine Hydrochloride
CAS 6202-23-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyclobenzaprine Hydrochloride
Versandbedingung Eispackung (-20 °C)
Summenformel C20 H21 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Amitriptyline Hydrochloride Imp. B (EP), Amitriptyline Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. E (EP), Nortriptyline Imp. E (EP), Cyclobenzaprine Hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14 H,7,15H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-Name 3-(Dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 311.85
Menge 1 mL
Formelmasse 311,1441 g/mol