Learn More
Cyclobenzaprinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30459174
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459174 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30459174 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0062.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobenzaprine Hydrochloride
CAS 6202-23-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyclobenzaprine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H21 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Amitriptyline Hydrochloride Imp. B (EP), Amitriptyline Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. E (EP), Nortriptyline Imp. E (EP), Cyclobenzaprine Hydrochloride, 3-(5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Amitriptyline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 10,11delta-Amitriptyline hydrochloride, Benzamin, Flexeril, Flexiban, Lisseril, MK 130 hydrochloride, Miosan, Multi-Relax, Proheptatriene hydrochloride, Tensodox, Yurelax, Amitriptyline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Amitriptyline Impurity B as Hydrochloride, Nortriptyline Impurity E as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-Name 3-(Dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 311.85
Menge 10 mg
Formelmasse 311,1441 g/mol