Learn More
Cyclobutanol, 99+%
Artikelnummer. 10637104 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10637104 5 g Glasflasche 5 Gramm
10635802 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10307830 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10637104 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 168750050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2919-23-5 | C4H8O | 72,11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2919-23-5
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00001318
InChI-Schlüssel KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutyl alcohol, cyclobutyl hydroxide, hydroxycyclobutane, acmc-1cgim, Cyclobutanol, cyclobutanol 1g, ksc206s6t, kthxbehdvmtnoh-uhfffaoysa
PubChem CID 76218
IUPAC-Name Cyclobutanol
SMILES OC1CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobutanol
Farbe Farblos
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 122.0°C to 123.0°C (733.0 mmHg)
Flammpunkt 21°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C4H7OH
Brechungsindex 1.4350 to 1.4370
Menge 5 g
Beilstein 06, 4
Relative Dichte 0.92
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclobutanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO– Nur für Forschungszwecke