Learn More
Cyclobutanon, 98 %, stab., mit ca. 0.01 % BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474374
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11474374
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13068.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1191-95-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Cyclobutanone is used in preparation of cyclobutane derivatives. It is used as a starting material for aminocyclobutanecarboxylic acid through sulfonyloxiranes. It is also used to prepare dihydro-furan-2-one in presence of polystyrene-bound phenylselenic acid as catalyst. Further, it is involved in the photochemical synthesis of nucleoside analogues such as bicyclic nucleosides and isonucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclobutanon wird zur Herstellung von Cyclobutanderivaten verwendet. Wird als Ausgangsmaterial für Aminocyclobutancarbonsäure durch Sulfonyloxirane verwendet. Wird auch zur Herstellung von Dihydro-Furan-2-on bei Vorhandensein von Polystyrol-gebundener Phenylselensäure als Katalysator verwendet. Ist darüber hinaus an der photochemischen Synthese von Nukleosidanaloga wie bicyclischen Nukleosiden und Isonukleosiden beteiligt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-95-3
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
MDL-Nummer MFCD00001332
InChI-Schlüssel SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021
PubChem CID 14496
IUPAC-Name Cyclobutanon
SMILES O=C1CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobutanone
Namenshinweis stabilized with ≈0.01% BHT
Schmelzpunkt -51°C
Dichte 0.935
Siedepunkt 97°C to 99°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.421
Menge 1 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1560289
Empfindlichkeit May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 98%