Learn More
Cyclobutyl-Methylketon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352196
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11352196
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03521.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3019-25-8 | C6H10O | 98.145 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3019-25-8
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00037148
InChI-Schlüssel JPJOOTWNILDNAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutyl methyl ketone, 1-cyclobutylethan-1-one, acetylcyclobutane, ethanone, 1-cyclobutyl, ketone, cyclobutyl methyl, methyl cyclobutyl ketone, cyclobutylmethylketone, acetylcyclobutan, cyclobutylethanone, cyclobutane, acetyl
PubChem CID 76398
IUPAC-Name 1-Cyclobutylethan
SMILES CC(=O)C1CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobutyl methyl ketone
Dichte 0.9
Siedepunkt 134°C to 135°C
Flammpunkt 28°C (82°F)
Brechungsindex 1.432
Menge 1 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1924022
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) 97%