Learn More
Cyclobutylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425463
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425463 25 g 25 Gramm
11405463 1 g 1 Gramm
11415463 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425463 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13423.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2516-34-9 | C4H9N | 71.123 g/mol
Substrate employed in a microwave-assisted synthesis of 7-azaindoles from dihalopyridines. Also it is a reactant in the preparation of imidazo[1,2-b]pyridazine derivatives as selective and orally available Mps1 (TTK) kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Substrat, das in einer mikrowellenunterstützten Synthese von 7-Azaindolen aus Dihalopyridinen verwendet wird. Außerdem ist es ein Reaktant bei der Herstellung von Imidazo[1,2-b]pyridazinderivaten als selektive und oral verfügbare Mps1 (TTK) Kinase-Inhibitoren.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch, von Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2516-34-9
Summenformel C4H9N
Molekulargewicht (g/mol) 71.123
MDL-Nummer MFCD00001328
InChI-Schlüssel KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutylamine, aminocyclobutane, cyclobutyl amine, cyclobutylamin, cyclobutaneamine, 1-amino cyclobutane, pubchem11047, acmc-209ghn, cyclobutylammonium chloride
PubChem CID 75645
IUPAC-Name Cyclobutanamin
SMILES C1CC(C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobutylamine
Dichte 0.836
Siedepunkt 82°C to 83°C
Flammpunkt −4°C (24°F)
Brechungsindex 1.4376
Menge 25 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 2069297
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 71.12
Reinheit (%) 98%