Learn More
Cyclocytidinhydrochlorid, 98+ %
Artikelnummer. 15416009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416009 1 g 1 Gramm
15426009 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63845.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anti-Tumor-Mittel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10212-25-6
Summenformel C9H12ClN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 261.66
MDL-Nummer MFCD00012636
InChI-Schlüssel KZOWNALBTMILAP-JBMRGDGGSA-N
Synonym cyclocytidine hydrochloride 1g
PubChem CID 74764394
ChEBI CHEBI:74843
IUPAC-Name (2R,3R,3aS,9aR)-2-(Hydroxymethyl)-6-Imino-2,3,3a,9a-Tetrahydrofuro[1,2][1,3]oxazolo[3,4-a]pyrimidin-3-ol;hydron;chlorid
SMILES Cl.OC[C@H]1O[C@@H]2[C@@H](OC3=NC(=N)C=CN23)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclocytidine hydrochloride
Schmelzpunkt 248°C to 250°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Merck Index 14,629
Formelmasse 261.66
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver