Learn More
Cyclododecanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10724221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10724221 500 g Glasflasche 500 Gramm
10262792 5 g Glasflasche 5 Gramm
10488250 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10724221 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 110965000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1724-39-6 | C12H24O | 184.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1724-39-6
Summenformel C12H24O
Molekulargewicht (g/mol) 184.32
MDL-Nummer MFCD00003717
InChI-Schlüssel SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-0z645y4jts, dsstox_cid_7429, dsstox_rid_78451, dsstox_gsid_27429, acmc-1bprz
PubChem CID 15595
IUPAC-Name Cyclododecanol
SMILES C1CCCCCC(CCCCC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclododecanol
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 76.0°C to 79.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 272.7°C
Flammpunkt 138°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C12H23OH
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,19.2g/100g benzene,58.5g/100g methanol,33.2g/100g chloroform
Formelmasse 184.32
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclododecanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.