Learn More
Cyclododecanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475487 500 g 500 Gramm
11455487 25 g 25 Gramm
11465487 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23486.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1724-39-6 | C12H24O | 184.323 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1724-39-6
Summenformel C12H24O
Molekulargewicht (g/mol) 184.323
MDL-Nummer MFCD00003717
InChI-Schlüssel SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-0z645y4jts, dsstox_cid_7429, dsstox_rid_78451, dsstox_gsid_27429, acmc-1bprz
PubChem CID 15595
IUPAC-Name Cyclododecanol
SMILES C1CCCCCC(CCCCC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclododecanol
Schmelzpunkt 77°C to 79°C
Flammpunkt 138°C (280°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 184.32
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclododecanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclododecanol