Learn More
Cyclododecanon, 99 %
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclododecanone |
| Schmelzpunkt | 59°C to 62°C |
| Dichte | 0.97 |
| Siedepunkt | 277°C |
| Flammpunkt | 137°C (278°F) |
| Geruch | Camphor-like |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Beilstein | 508621 |
| Formelmasse | 182.31 |
| Mehr anzeigen |