Learn More
Cyclododecanon, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10500371 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10500371
Marke: Thermo Scientific Acros 110971000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 830-13-7
Summenformel C12H22O
Molekulargewicht (g/mol) 182.31
MDL-Nummer MFCD00003722
InChI-Schlüssel SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclododecan-1-one, dsstox_cid_7322, dsstox_rid_78407, dsstox_gsid_27322, cyclododecanon, cdon, cyclododecanone, acmc-209pr1, ksc448s4j
PubChem CID 13246
IUPAC-Name Cyclododecanon
SMILES C1CCCCCC(=O)CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclododecanone
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 59.0°C to 61.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Siedepunkt 277.0°C
Flammpunkt 118°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C12H22(=O)
Menge 100 g
Beilstein 07, II, 48
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Viskosität 4.28 mPa.s (70°C)
Formelmasse 182.31
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclododecanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.