missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclododecanone, TRC

Artikelnummer. 30362276
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30362276

Marke: Toronto Research Chemicals TRCC9899555G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cyclododecanone
CAS 830-13-7
Summenformel C12H22O
Menge 5 g
Synonym NSC 77116
InChI-Formel InChI=1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2
SMILES O=C1CCCCCCCCCCC1
IUPAC-Name cyclododecanone
Molekulargewicht (g/mol) 182.3
Formelmasse 182.1671
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt