Learn More
Cyclododecanone, TRC
Artikelnummer. 30349686
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 30349686
Marke: Toronto Research Chemicals TRCC98995550G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclododecanone
CAS 830-13-7
Summenformel C12H22O
Menge 50 g
Synonym NSC 77116
InChI-Formel InChI=1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2
SMILES O=C1CCCCCCCCCCC1
IUPAC-Name cyclododecanone
Molekulargewicht (g/mol) 182.3
Formelmasse 182.1671