missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cycloheptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7026726
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11399789

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22902.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 291-64-5 | C7H14 | 98.19 g/mol

Cycloheptane is used as a nonpolar solvent for the chemical industry and as an intermediate in the manufacture of chemicals and pharmaceutical drugs. It can be used to get fluorocycloheptane.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Cycloheptan wird als unpolares Lösungsmittel für die chemische Industrie und als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Chemikalien und pharmazeutischen Arzneimitteln verwendet. Es kann für die Herstellung von Fluorcycloheptan verwendet werden.

Löslichkeit
Wasserlöslich, 30 mg bei 20 °C.

Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 291-64-5
Summenformel C7H14
Molekulargewicht (g/mol) 98.19
MDL-Nummer MFCD00004147
InChI-Schlüssel DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptamethylene, unii-vtz53p34ja, vtz53p34ja, cycloheptan, hsdb 59, cycloheptane, un2241 flammable liquid
PubChem CID 9265
IUPAC-Name Cycloheptan
SMILES C1CCCCCC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cycloheptane
Dichte 0.811
Siedepunkt 118°C to 119°C
Flammpunkt 6°C (43°F)
Brechungsindex 1.445
Menge 5 g
UN-Nummer UN1206
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 30 mg @ 20°C.
Formelmasse 98.19
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt