Learn More
Cycloheptanon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495453
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11495453
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13421.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 502-42-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
Cycloheptanone is used as a precursor for the synthesis of pharmaceuticals. A spasmolytic agent and vasodilator is produced from this chemical. They are also used in certain stereospecific enzymatic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cycloheptanon wird als Vorläufer für die Synthese von Pharmazeutika verwendet. Aus diesem Reagenz werden ein Spasmolytikum und ein Vasodilator hergestellt. Werden auch bei bestimmten stereospezifischen enzymatischen Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Reduktionsmitteln getrennt lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 502-42-1
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.172
MDL-Nummer MFCD00004159
InChI-Schlüssel CGZZMOTZOONQIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym suberone, ketocycloheptane, suberon, ketoheptamethylene, cycloheptanon, cycloheptyloxy, chembl18607, cycloheptan-1-one, cyclo-heptanone, 1-oxocycloheptane
PubChem CID 10400
IUPAC-Name Cycloheptanon
SMILES C1CCCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cycloheptanone
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 0.956
Siedepunkt 179°C to 181°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.461
Menge 250 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 969823
Merck Index 14,2722
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 99%