Learn More
Cycloheptylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606682 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10606682
Marke: Thermo Scientific Acros 111080250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2404-35-5
Summenformel C7H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 177.09
MDL-Nummer MFCD00004149
InChI-Schlüssel LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
PubChem CID 16992
IUPAC-Name Bromcycloheptan
SMILES BrC1CCCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cycloheptyl bromide
Namenshinweis 97%
Farbe Gelb
Dichte 1.2800g/mL
Siedepunkt 71°C to 72°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C7H13Br
Brechungsindex 1.5035 to 1.5055
Menge 25 g
Beilstein 05, 29
Relative Dichte 1.28
Formelmasse 177.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit