Learn More
Cyclohexan-d11-ol, CDN
Artikelnummer. 30319678
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319678
Marke: CDN CDND53831G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanol-d11
CAS 93131-17-0
Summenformel C6 D11 H O
Menge 1 g
Synonym Cyclohexan-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-ol (ACI), Cyclohexan-d11-ol (9 CI), Cyclohexanol-D11, Cyclohexanol-d11
InChI-Formel InChI=1 S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7 H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6 D
SMILES [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 111.2267
Formelmasse 111.1579 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity