Learn More
Riedel-de Haën Cyclohexan
Artikelnummer. 16615823
Change view
Click to view available options
Menge:
7 L
Packungsgröße:
7 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16615823 7 L 7 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16615823 Lieferant Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 33117S7LRC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cyclohexan, Puriss. pa, ACS-Reagenz, ≥ 99,5 % (GC).
  • Für HPLC und organische Synthese.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexane
pH Not applicable
Schmelzpunkt 6.4°C
CAS 110-82-7
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤100.00
Dichte 0.78 g/cm3 (20°C)
Menge 7 L
Flammpunkt -18°C
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss. p.a.
Summenformel C6H12
Strukturformel C6H12
Dampfdruck 130 hPa (25°C)
MDL-Nummer MFCD00003814
Viskosität 0.94 mPa.s (20°C)
UN-Nummer UN1145
Beilstein 1900225
Konzentration ≥99.50%
Synonym Hexahydrobenzene
Siedepunkt 81°C (1,013 hPa)
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
Reinheit (%) ≥99.50%
Güte ACS