Learn More
Riedel-de Haën Cyclohexan
Beschreibung
- ACS-Lösungsmittel für den allgemeinen Gebrauch.
- Preisgünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese.
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC.
- Abweichungen und Abnahmeprobleme sind auf Verunreinigungen durch Lösungsmittel zurückzuführen.
- Alle Lösungsmittel werden geprüft, um die ACS-Spezifikationen für den allgemeinen Gebrauch zu erfüllen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclohexane |
| pH | Not applicable |
| Schmelzpunkt | 6.4°C |
| Farbe | Farblos |
| CAS Max. % | ≤100.00 |
| Dichte | 0.78 g/cm3 (20°C) |
| Menge | 200 L |
| Flammpunkt | 8.3 %(V) |
| Verpackung | Mehrweg-Edelstahltrommel |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Mehr anzeigen |