Description
Gütegrad von Chemikalien für Routineuntersuchungen, die normalerweise durch physikalische Kriterien und häufig durch Assay (durch GC) kontrolliert werden.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Cyclohexan |
| Schmelzpunkt | 6,4 °C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0,78 g/cm3 bei 20 °C |
| Menge | 1 l |
| Explosionsgrenze | 1,2 - 8,3 Vol. % |
| Flammpunkt | −18 °C |
| Zündpunkt | 260 °C |
| Geruch | Süßlich |
| Verpackung | Glas |
| Show More |