Learn More
Cyclohexan, CHROMASOLV™, für HPLC, 99,7 %, Solstice. ≥
Artikelnummer. 15614540
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
2 L
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15614540 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15694530 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
15604540 1 l Glasflasche 1 Liter
15624540 2 L Glasflasche 2 Liter
15644540 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15634540 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15614540 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 348552.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00 €
    31.89 € / 2.5 Liter
    Sparen 271.11 €
    89% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.7 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-82-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00003814
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hexamethylen, Hexahydrobenzol, Hexanaphthen, Benzol, Hexahydro, Benzolhexahydrid, Polycyclohexan, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-Name Cyclohexan
SMILES C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexan
Schmelzpunkt 4 °C bis 7 °C (Literatur)
Namenshinweis CHROMASOLV, für HPLC, ™≥ 99,7%
Extinktion Maximal 0,10 bei 235 nm, Maximal 0,20 bei 230 nm, Maximal 0,50 bei 220 nm, Maximal 1,00 bei 210 nm, Maximal 0,01 bei 400 nm, Maximal 0,01 bei 300 nm, Maximal 0,01 bei 255 nm, Maximal 0,03 bei 250 nm, Maximal 0,08 bei 240 nm
CAS Max. % ≤100.0000%
Dichte 0,779 g/ml bei 25 °C (Lit.); 0,780 g/ml bei 25 °C
Menge 2.5 l
Flammpunkt −18 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H12
UN-Nummer UN1145
Beilstein 1900225
Siedepunkt 81 °C
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.