Learn More
Cyclohexan, HPLC-Gütegrad, 99 % min.; Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368187 1 L 1 Liter
11348187 4 x 1 L 4 Liter
11358187 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368187 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022919.K2
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Cyclohexane is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-82-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00003814
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-Name Cyclohexan
SMILES C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexane
Schmelzpunkt 6.5°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.779
Menge 1 L
Flammpunkt -18°C (-1°F)
Geruch Pungent
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.426
Prozentgehaltsbereich 99% min.
Dampfdruck 104 hPa (78mm Hg) at 20°C
Beilstein 1900225
Siedepunkt 80°C to 81°C
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water and soluble in ether,alcohol and acetone. Miscible with olive oil.
Formelmasse 84.16
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexan