missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclohexancarbohydrazid, TRC

Artikelnummer. 30354914
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30354914 100 mg 100 Milligramm
30359916 500 mg -
30363760 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30354914 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC987303100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 38941-47-8
Summenformel C7H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 142.19
IUPAC-Name Cyclohexancarbohydrazid
SMILES NNC(=O)C1CCCCC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cyclohexanecarbohydrazide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,8H2,(H,9,10)
Formelmasse 142.1106
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.