Learn More
Cyclohexancarbohydrazid, TRC
Artikelnummer. 30363760
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363760 50 mg 50 Milligramm
30354914 100 mg 100 Milligramm
30359916 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363760 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98730350MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38941-47-8
Summenformel C7H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 142.19
IUPAC-Name Cyclohexancarbohydrazid
SMILES NNC(=O)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanecarbohydrazide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,8H2,(H,9,10)
Formelmasse 142.1106