Learn More
Cyclohexancarbonylchlorid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyclohexanecarbonyl chloride is used in the preparation of five thiourea derivative ligands having anti-bacterial and anti-yeast activity, (N-(diethylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, di-n-butylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(diphenylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(morpholine-4-carbonothioyl)cyclohexanecarboxamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cyclohexancarbonylchlorid wird bei der Herstellung von fünf Liganden aus Thioharnstoffderivaten mit antibakterieller und antihefischer Aktivität verwendet, (N-(diethylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamid, N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamid, di-n-butylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamid, N-(diphenylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamid, N-(morpholin-4-carbonothioyl)cyclohexanecarboxamid.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclohexanecarbonyl chloride |
| Dichte | 1.088 |
| Siedepunkt | 183°C to 185°C |
| Flammpunkt | 66°C (150°F) |
| Brechungsindex | 1.47 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 742163 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Cyclohexanecarbonyl chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanecarbonylchloride