Learn More
Cyclohexancarbonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30352563
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30352563 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352563 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9874751G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanecarbonyl Chloride
CAS 2719-27-9
Summenformel C7H11ClO
Menge 1 g
Synonym (Chlorocarbonyl)cyclohexane, Cyclohexanecarboxylic Acid Chloride, Cyclohexanoic Acid Chloride, Cyclohexanoyl Chloride, Cyclohexylcarbonyl Chloride, Hexahydrobenzoyl Chloride, NSC 85181
InChI-Formel InChI=1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
SMILES ClC(=O)C1CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexancarbonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 146.61