Learn More
Cyclohexancarbonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30354074
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30354074 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30354074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98747510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanecarbonyl Chloride
CAS 2719-27-9
Summenformel C7H11ClO
Menge 10 g
Synonym (Chlorocarbonyl)cyclohexane, Cyclohexanecarboxylic Acid Chloride, Cyclohexanoic Acid Chloride, Cyclohexanoyl Chloride, Cyclohexylcarbonyl Chloride, Hexahydrobenzoyl Chloride, NSC 85181
InChI-Formel InChI=1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
SMILES ClC(=O)C1CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexancarbonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 146.61