Learn More
Cyclohexancarbonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10173380 25 g Glasflasche 25 Gramm
10193380 100 g Glasflasche 100 Gramm
10214910 500 g Glasflasche 500 Gramm
10224860 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10173380 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146560250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-89-5 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-89-5
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00001461
InChI-Schlüssel NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexahydrobenzoic acid, carboxycyclohexane, cyclohexanoic acid, cyclohexylcarboxylic acid, cyclohexylmethanoic acid, cyclohexylformic acid, benzoic acid, hexahydro, cyclohexancarbonsaeure, cyclohexane-1-carboxylate, cyclohexanecarboxylicacid
PubChem CID 7413
ChEBI CHEBI:36096
IUPAC-Name Cyclohexancarbonsäure
SMILES C1CCC(CC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanecarboxylic acid
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 30.0°C to 32.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 232.0°C to 233.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11CO2H
Brechungsindex 1.4600 to 1.4620
Menge 25 g
Beilstein 09, 7
Merck Index 15, 2717
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.201g/100mL (15 c). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff