Learn More
Cyclohexancarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30351463
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351463 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351463 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC991743500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 98-89-5
Summenformel C7 H12 O2
Menge 500 mg
Synonym Cyclohexanecarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)C1CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexancarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
Formelmasse 128.0837