Learn More
Cyclohexanmethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380536 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11380536 100 g Glasflasche -
11360536 5 g Glasflasche 5 Gramm
11370536 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11380536 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 111341000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-49-2 | C7H14O | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-49-2
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
InChI-Schlüssel VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanemethanol, cyclohexylcarbinol, hexahydrobenzyl alcohol, cyclohexanecarbinol, methanol, cyclohexyl, cyclohexylmethyl alcohol, benzyl alcohol, hexahydro, usaf do-49, hydroxymethylcyclohexane, hydroxymethyl cyclohexane
PubChem CID 7507
IUPAC-Name Cyclohexylmethanol
SMILES C1CCC(CC1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanemethanol
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 181.0°C
Flammpunkt 71°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11CH2OH
Brechungsindex 1.4620 to 1.4650
Menge 100 g
Beilstein 06,14
Merck Index 15,2724
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 99%