Learn More
Cyclohexanon 5000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30326410
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Unit Size:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30326410 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30326410 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09010400ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Cyclohexanone
CAS 108-94-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyclohexanone
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C6 H10 O
Konzentration 5.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cyclohexanone, Anon, Anone, C 0489, Hexanon, Hytrol O, NSC 5711, Nadone, Pimelic ketone, Pimelin ketone, Sextone
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
SMILES O=C1CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexanon
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
Menge 1 mL
Formelmasse 98,0732 g/mol