Learn More
Cyclohexanon, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387628
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387628 1 L 1 Liter
11474990 500 mL 500 Milliliter
11307638 4 x 1 L 4 Liter
11397628 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11387628 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033309.K2
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-94-1 | C6H10O | 98.145 g/mol
Cyclohexanone is used as an industrial solvent and paint remover. It acts as a precursor to nylon 6,6 and nylon 6 and cyclohexanone oxime, which gives caprolactam on rearrangement. Further, it is used as a chemical reaction medium, adhesives, sealants and agricultural products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-94-1
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00001625
InChI-Schlüssel JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
IUPAC-Name Cyclohexanon
SMILES C1CCC(=O)CC1
Specifications
Chemischer Name oder Material Cyclohexanone
Schmelzpunkt °C to 26°C
Namenshinweis For ACS analysis
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.947 g/cm3 at 20°C
Menge 1 L
Flammpunkt 47°C (116°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4507
Prozentgehaltsbereich >99%
Dampfdruck 4.5 hPa (3mm Hg) at 20°C
Beilstein 385735
Siedepunkt 154°C to 156°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and ethanol,acetone,ethyl ether and other organic solvents.
Formelmasse 98.15
Güte ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexanone
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanone