Learn More
Cyclohexanon, ACS, Greenfield
Artikelnummer. 30286185
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4x4L-Gehäuse
5 gal.
Packungsgröße:
16 Liter
18.93 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30286185 5 gal. 18.93 Liter
30286176 4x4L-Gehäuse 16 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30286185 Lieferant Pharmco Lieferanten-Nr. 314000ACSPL05M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1317.66 €
    1297.46 € / 18.93 Liter
    Sparen 20.20 €
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 108-94-1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanone, ACS
Menge 5 gal.
Verpackung 5-Gallonen-Metalleimer
Siedepunkt 156 °C
Güte Reagenz