Learn More
Cyclohexanon, zertifizierte AR für Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10776281 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10776281 2.5 L 2.50 Liter
10469550 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776281 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/9050/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.61 €
    135.00 € / 2.5 Liter
    Sparen 24.61 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cyclohexanon, AR-zertifiziert für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt -47 °C
Farbe Farblos
Menge 2.5 L
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Dampfdruck 4,5 mbar bei 20 °C °
Siedepunkt 155 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.