Learn More
Cyclohexanoncyanhydrin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029254
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11302649 1 g -
11312649 10 g 10 Gramm
11322649 50 g 50 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11302649
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26699.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 931-97-5 | C7H11NO | 125.171 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 931-97-5
Summenformel C7H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 125.171
MDL-Nummer MFCD00003818
InChI-Schlüssel ZDBRPNZOTCHLSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanone cyanohydrin, 1-hydroxycyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanone, cyanohydrin, 1-cyano-1-hydroxycyclohexane, cyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy, unii-on43942n5p, ccris 4608, 1-hydroxy-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanoncyanhydrin
PubChem CID 13610
IUPAC-Name 1-Hydroxycyclohexan-1-Carbonitril
SMILES C1CCC(CC1)(C#N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanone cyanohydrin
Schmelzpunkt 34°C to 36°C
Siedepunkt 132°C (19 mmHg)
Flammpunkt 118°C (244°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 125.17
Reinheit (%) 98%