Learn More
Cyclohexanon-Oxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-96655 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10112620
Marke: Thermo Scientific Acros 111201000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 100-64-1 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-64-1
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD00001660
InChI-Schlüssel VEZUQRBDRNJBJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanone oxime, cyclohexanone, oxime, antioxidant d, hydroxyimino cyclohexane, unii-2u60l00cgf, ccris 1383, dsstox_cid_1842, dsstox_rid_76361, dsstox_gsid_21842, cyclohexanoneoxime
PubChem CID 7517
IUPAC-Name N-Cyclohexylidenhydroxylamin
SMILES ON=C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanone oxime
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Namenshinweis 97%
Farbe Beige-Braun bis Weiß
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Stückchen
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel C6H10(=NOH)
Beilstein 07, 10
Merck Index 10, 2720
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) ≥96.0%