Learn More
Cyclohexanon, TRC
Artikelnummer. 30356134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356134 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30356134 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98798010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanone
CAS 108-94-1
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C6 H10 O
Menge 10 g
Synonym Anon, Anone, C 0489, Hexanon, Hytrol O, NSC 5711, Nadone, Pimelic ketone, Pimelin ketone, Sextone
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
SMILES O=C1CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexanon
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
Formelmasse 98.0732
Reinheit (%) >95