Learn More
Cyclohexene-4,4,5,5-d4, CDN
Artikelnummer. 30314744
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30314744
Marke: CDN CDND56710.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexene-4,4,5,5-D4
CAS 68756-10-5
Summenformel C6 D4 H6
Menge 0.05 g
Synonym Cyclohexene-4,4,5,5-d4 (9 CI), Cyclohexene-4,4,5,5-D4, Cyclohexene-d4
InChI-Formel InChI=1 S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2 H,3-6H2/i5D2,6D2
SMILES [2 H]C1([2 H])CC=CCC1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 4,4,5,5-tetradeuteriocyclohexene
Molekulargewicht (g/mol) 86.1683
Formelmasse 86.1034 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity