Learn More
Cyclohexene-d10, CDN
Artikelnummer. 30318129
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30318129
Marke: CDN CDND01731G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexene-d10
CAS 1603-55-0
Summenformel C6 D10
Menge 1 g
Synonym Cyclohexene-1,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10;
InChI-Formel InChI=1 S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2 H,3-6H2/i1D,2 D,3D2,4D2,5D2,6D2
SMILES [2 H]C1=C([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriocyclohexene
Molekulargewicht (g/mol) 92.21
Formelmasse 92.141 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity