Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximide, 90%
Artikelnummer. 15478109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478109 1 g 1 Gramm
15488109 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15478109 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66665.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.35 €
    53.65 € / 1 Gramm
    Sparen 12.70 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 66-81-9 | C15H23NO4 | 281.35 g/mol
A frequently used lab reagent that inhibits fungal growth by targeting protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • A frequently used lab reagent that inhibits fungal growth by targeting protein synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-81-9
Summenformel C15H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 281.35
MDL-Nummer MFCD00082346
InChI-Schlüssel YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Synonym 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide; Actidione
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
IUPAC-Name 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidine-2,6-dione
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cycloheximide
Typ Cycloheximide
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 111°C to 116°C
Farbe Creme bis Weiß
Menge 1 g
Flammpunkt >110°C (230°F)
UN-Nummer UN2811
Beilstein 88868
Siedepunkt 492°C
Merck Index 14,2728
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20mg/mL
Formelmasse 281.35
Reinheit (%) 90%