missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclohexyl 4-Methylbenzenesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30364097
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364097 100 mg -
30350316 500 mg -
30355181 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30364097 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC988453100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 953-91-3
Summenformel C13H18O3S
Molekulargewicht (g/mol) 254.35
Synonym Cyclohexyl P-Toluenesulfonate
IUPAC-Name cyclohexyl 4-methylbenzenesulfonate
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC2CCCCC2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cyclohexyl 4-Methylbenzenesulfonate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H18O3S/c1-11-7-9-13(10-8-11)17(14,15)16-12-5-3-2-4-6-12/h7-10,12H,2-6H2,1H3
Formelmasse 254.0977
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.