Learn More
Cyclohexylacrylat, 98 +%, stab. mit 100 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377796 5 g 5 Gramm
11387796 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12925.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3066-71-5
Summenformel C9H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
MDL-Nummer MFCD00046349
InChI-Schlüssel KBLWLMPSVYBVDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl acrylate, 2-propenoic acid, cyclohexyl ester, sartomer sr 220, acrylic acid, cyclohexyl ester, acrylic acid cyclohexyl ester, cyclohexylacrylate, acrylic acid cyclohexyl, acmc-209slu, wln: l6tj aov1u1, 4-06-00-00038 beilstein handbook reference
PubChem CID 18298
IUPAC-Name Cyclohexyl-prop-2-enoat
SMILES C=CC(=O)OC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl acrylate
Namenshinweis stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Siedepunkt 182°C to 184°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1937528
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) ≥98%
RUO– Nur für Forschungszwecke