Learn More
Cyclohexylacrylat, 98 +%, stab. mit 100 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387796 25 g 25 Gramm
11377796 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12925.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3066-71-5 | Molecular Formula: C9H14O2 | Molecular Weight: 154.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3066-71-5
Summenformel C9H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
MDL-Nummer MFCD00046349
InChI-Schlüssel KBLWLMPSVYBVDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl acrylate, 2-propenoic acid, cyclohexyl ester, sartomer sr 220, acrylic acid, cyclohexyl ester, acrylic acid cyclohexyl ester, cyclohexylacrylate, acrylic acid cyclohexyl, acmc-209slu, wln: l6tj aov1u1, 4-06-00-00038 beilstein handbook reference
PubChem CID 18298
IUPAC-Name Cyclohexyl-prop-2-enoat
SMILES C=CC(=O)OC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl acrylate
Namenshinweis stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Dichte 0.98
Siedepunkt 182°C to 184°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.459
Menge 25 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1937528
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke