Learn More
Cyclohexylbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10103450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
5 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10103450 1 L Glasflasche 1 Liter
10081740 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10397950 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10434025 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10103450 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159080010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-85-0 | C6H11Br | 163.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-85-0
Summenformel C6H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 163.06
MDL-Nummer MFCD00003819
InChI-Schlüssel AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
PubChem CID 7960
IUPAC-Name Bromoyclohexan
SMILES BrC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl bromide
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3300g/mL
Siedepunkt 166.0°C to 167.0°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11Br
Brechungsindex 1.4940 to 1.4960
Menge 1 L
Beilstein 05, 24
Merck Index 15, 2723
Relative Dichte 1.33
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 163.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit